Tlačiť
α-Bromo-3-iodotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
427691-25G 427691-5G
SIAL427691-25GEA 478.54 EUR
SIAL427691-25G SIAL427691-5G
α-Bromo-3-iodotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019016
Číslo CAS: 49617-83-6
OSN: 3261
ADR: 8 II