Tlačiť
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22 AB110568.0005
A11140.06EA 135.58 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22 ABCRAB110568.0005
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
α-Bromo-3-iodotoulene
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota varu: 106 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019016
Číslo CAS: 49617-83-6
OSN: 3261
ADR: 8 II