Tlačiť
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
370622-1G 370622-5G
SIAL370622-1GEA 52.07 EUR
SIAL370622-1G SIAL370622-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.03
Teplota varu: 203
Teplota tavenia: 23…24 °C
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00061238
Číslo CAS: 50824-05-0
OSN: 3261
ADR: 8 III