Tlačiť
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
B25061.03 B25061.06
B25061.03EA 34.93 EUR
B25061.03 B25061.06
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥98%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Purity: 98% CAS No.: 159689-88-0 Molecular Formula: C8H6BrF3O Formula Weight: 255.04 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 8052203 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00061271
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.03
Teplota varu: 178…180 °C
Hustota: 1.572
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061271
Číslo CAS: 159689-88-0
OSN: 3265
ADR: 8 III