Tlačiť
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
389390-25G 389390-5G
SIAL389390-25GEA 349.78 EUR
SIAL389390-25G SIAL389390-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 82 °C (0,4 mmHg)
Teplota tavenia: 49 °C
Číslo MDL: MFCD00040830
Číslo CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1