Tlačiť
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
209538-25G 209538-5G
SIAL209538-25GEA 190.53 EUR
SIAL209538-25G SIAL209538-5G
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000359
Číslo CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
OSN: 3265
ADR: 8,II