Tlačiť
3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290319-25G 290319-5G
SIAL290319-25GEA 557.18 EUR
SIAL290319-25G SIAL290319-5G
3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota varu: 65 °C (4.5 mmHg)
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010304
Číslo CAS: 141776-91-2
OSN: 3265
ADR: 8 II