3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
B22578.03
B22578.06
B22578.03EA
81.31
EUR
B22578.03
B22578.06
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥97%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 220141-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 44-46°/1mm
Beilstein Reference: 8680985
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00083528
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ Mw: 225.01 Teplota varu: 44…46 °C (1 mmHg) Hustota: 1.689 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00083528 Číslo CAS: 220141-72-0 OSN: 3265 ADR: 8 II |