Tlačiť
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
264431-25G 264431-5G
SIAL264431-25GEA 287.2 EUR
SIAL264431-25G SIAL264431-5G
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota tavenia: 53
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000329
Číslo CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
OSN: 3261
ADR: 8 II