Tlačiť
Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
101052-5G 101052-1G 101052-25G
SIAL101052-5GEA 97.07 EUR
SIAL101052-5G SIAL101052-1G SIAL101052-25G
Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzyl bromide
Vzorec: (C₆F₅)CH₂Br
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000299
Číslo CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
OSN: 3265
ADR: 8,II