Tlačiť
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 120.74 EUR
L20149.03 L20149.06
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
6-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310788
Číslo CAS: 90259-31-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III