ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22300.03
B22300.06
B22300.03EA
122.34
EUR
B22300.03
B22300.06
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 60965-26-6
Molecular Formula: C10H11BrO3
Formula Weight: 259.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-105°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000197
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₃ Teplota varu: 315 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 102…105 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000197 Číslo CAS: 60965-26-6 EINECS: 262-542-6 OSN: 3261 ADR: 8,III |