ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13415.06
A13415.14
A13415.22
A13415.06EA
52.95
EUR
A13415.06
A13415.14
A13415.22
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2632-13-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 743112
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000201
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Teplota varu: 285 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 68…72 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000201 Číslo CAS: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 OSN: 3261 ADR: 8,II |