Tlačiť
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 58.16 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000201
Číslo CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %