ω-Bromo-3-methoxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
A10716.06
A10716.14
A10716.06EA
72.1
EUR
A10716.06
A10716.14
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 5000-65-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 510128
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000199
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Mw: 229.07 Teplota varu: 285 Teplota tavenia: 60…64 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000199 Číslo CAS: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 OSN: 3261 ADR: 8 II |