ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
151910100
151910250
ACRO151910100EA
109.91
EUR
ACRO151910100
ACRO151910250
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Mw: 229.07 Teplota varu: 285 Teplota tavenia: 59…64 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000199 Číslo CAS: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 OSN: 3261 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥96.0 % |