Tlačiť
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
100854-10G 100854-5G
SIAL100854-10GEA 357.4 EUR
SIAL100854-10G SIAL100854-5G
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07
Teplota varu: 324
Teplota tavenia: 40…44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000196
Číslo CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
OSN: 3261
ADR: 8 III