Tlačiť
ω,4-Dibromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
D38308-100G D38308-10G D38308-50G
SIALD38308-100GEA 337.34 EUR
SIALD38308-100G SIALD38308-10G SIALD38308-50G
ω,4-Dibromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Mw: 277.94
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000200
Číslo CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412