Tlačiť
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 45.33 EUR
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Mw: 277.94
Teplota varu: 1415 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 107…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000200
Číslo CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %