Tlačiť
ω-bromacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
115835-100G 115835-500G 115835-5G
SIAL115835-100GEA 116.33 EUR
SIAL115835-100G SIAL115835-500G SIAL115835-5G
ω-bromacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω-bromacetofenon
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Mw: 199.05
Teplota varu: 253
Teplota tavenia: 50
Hustota: 1.647 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000195
Číslo CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
OSN: 2645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01386