Tlačiť
ω-bromacetofenon ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
A15576.22 A15576.14 A15576.36
A15576.22EA 97.47 EUR
A15576.22 A15576.14 A15576.36
ω-bromacetofenon ≥98%
ω-bromacetofenon
Purity: 98% CAS No.: 70-11-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 48-51° Boiling Point: 140°/11mm Beilstein Reference: 606474 Merck Reference: 14,1402 UN No.: 2645 MDL No.: MFCD00000195
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Teplota varu: 140 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Hustota: 1,650
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000195
Číslo CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
OSN: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1402