(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10887.22
A10887.36
A10887.22EA
95.07
EUR
A10887.22
A10887.36
(4-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 16532-79-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 127°(261°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 1861069
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001916
Vzorec:
C₈H₆BrN Teplota varu: 286 °C Teplota tavenia: 45…49 °C Hustota: 1,49 Teplota vzplanutia: 127 °C (261 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001916 Číslo CAS: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 OSN: 3449 ADR: 6.1,I |