Tlačiť
(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154480250 154481000
ACRO154480250EA 52.15 EUR
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Teplota varu: 286 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…49 °C
Teplota vzplanutia: 152 °C
Číslo MDL: MFCD00001916
Číslo CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %