Tlačiť
(3-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
260088-25G 260088-5G
SIAL260088-25GEA 242.28 EUR
SIAL260088-25G SIAL260088-5G
(3-Bromophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Teplota varu: 286 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 27…28 °C
Číslo MDL: MFCD00001906
Číslo CAS: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
OSN: 3449
ADR: 6.1,I