(3-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Vzorec:
C₈H₆BrN Teplota varu: 275 °C Teplota tavenia: 25…28 °C Teplota vzplanutia: 126 °C (259 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001906 Číslo CAS: 31938-07-5 EINECS: 250-867-6 OSN: 3449 ADR: 6.1,I |