α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06
H26391.03
H26391.06EA
417.17
EUR
H26391.06
H26391.03
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 206362-80-3
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 30-33°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115859
Vzorec:
C₇H₅BrClF Teplota tavenia: 30…33 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04115859 Číslo CAS: 206362-80-3 OSN: 3261 ADR: 8,II |