Tlačiť
ω-Bromo-4-chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
101273-100G 101273-25G
SIAL101273-100GEA 166.87 EUR
SIAL101273-100G SIAL101273-25G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 110 °C
Číslo MDL: MFCD00000625
Číslo CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02172