Tlačiť
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
146360250 146361000
ACRO146360250EA 70.6 EUR
ACRO146360250 ACRO146361000
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 98+%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 95…99 °C
Číslo MDL: MFCD00000625
Číslo CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02172
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %