Tlačiť
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B25329.14 B25329.22
B25329.14EA 105.09 EUR
B25329.14 B25329.22
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-chlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 27139-97-5 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 MDL No.: MFCD00060650
Vzorec: C₇H₆BrCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060650
Číslo CAS: 27139-97-5