2-Bromobenzyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11953.03
L11953.06
L11953.03EA
44.52
EUR
L11953.03
L11953.06
2-Bromobenzyl chloride ≥97%
2-Bromobenzyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 578-51-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 110-111°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00040863
Vzorec:
C₇H₆BrCl Teplota varu: 110…111 °C (15 mmHg) Hustota: 1,7341 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040863 Číslo CAS: 578-51-8 OSN: 3265 ADR: 8,II |