Tlačiť
α-Bromo-4-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
558958-100G 558958-25G
SIAL558958-100GEA 948.26 EUR
SIAL558958-100G SIAL558958-25G
α-Bromo-4-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 118…123 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 48…50 °C
Číslo MDL: MFCD00040714
Číslo CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
OSN: 3261
ADR: 8,II