Tlačiť
α-Bromo-3-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
136727-10G 136727-50G
SIAL136727-10GEA 37.79 EUR
SIAL136727-10G SIAL136727-50G
α-Bromo-3-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17,5 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000597
Číslo CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
OSN: 3265
ADR: 8,II