Tlačiť
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 121.14 EUR
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
Mw: 239.93
Teplota varu: 115…120 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.65 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041363
Číslo CAS: 18880-04-1
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %