Tlačiť
α-Bromo-2-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
252255-25G 252255-5G
SIAL252255-25GEA 188.13 EUR
SIAL252255-25G SIAL252255-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000566
Číslo CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
OSN: 3265
ADR: 8,II