1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Bromophenyl)octane
A14676.03
A14676.06
A14676.03EA
54.15
EUR
A14676.03
A14676.06
1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-octylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 51554-93-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
MDL No.: MFCD00038348
Vzorec:
C₁₄H₂₁Br Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00038348 Číslo CAS: 51554-93-9 |