1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Bromophenyl)hexane
A15918.06
A15918.14
A15918.06EA
128.36
EUR
A15918.06
A15918.14
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 23703-22-2
Molecular Formula: C12H17Br
Formula Weight: 241.17
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₇Br Teplota varu: 280 °C Hustota: 1,179 Teplota vzplanutia: >120 °C (248 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061114 Číslo CAS: 23703-22-2 |