Tlačiť
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)butane
320440100 320440500
ACRO320440100EA 43.72 EUR
ACRO320440100 ACRO320440500
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
1-Bromo-4-butylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: -26 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040934
Číslo CAS: 41492-05-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %