4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
253928-100G
253928-25G
SIAL253928-100GEA
291.62
EUR
SIAL253928-100G
SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br Teplota varu: 232 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 15,5 °C Hustota: 1,2572 g/cm³ (15 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000108 Číslo CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |