Tlačiť
α,4-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112186-100G 112186-25G
SIAL112186-100GEA 78.22 EUR
SIAL112186-100G SIAL112186-25G
α,4-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
α,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Teplota varu: 129…130 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000179
Číslo CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01393