Tlačiť
2-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B82006-100G B82006-25G
SIALB82006-100GEA 136.78 EUR
SIALB82006-100G SIALB82006-25G
2-Bromotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Teplota varu: 181,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000068
Číslo CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424