Tlačiť
2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
250988-25G 250988-5G
SIAL250988-25GEA 70.2 EUR
SIAL250988-25G SIAL250988-5G
2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Mw: 249.93
Teplota varu: 236
Teplota tavenia: 6
Hustota: 1.8127 g/cm³ (19 °C)
Číslo MDL: MFCD00000090
Číslo CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0