Tlačiť
(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B77401-25G B77401-5G
SIALB77401-25GEA 465.7 EUR
SIALB77401-25G SIALB77401-5G
(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
(2-Bromopropyl)benzene
Vzorec: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Teplota varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2908 g/cm³ (16 °C)
Číslo MDL: MFCD00000149
Číslo CAS: 2114-39-8
EINECS: 218-315-9