Tlačiť
Phenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B65780-100G B65780-500G B65780-5G
SIALB65780-100GEA 66.59 EUR
SIALB65780-100G SIALB65780-500G SIALB65780-5G
Phenethyl bromide, Sigma-Aldrich®
Phenethyl bromide
Vzorec: BrCH₂CH₂C₆H₅
Teplota varu: 221 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000240
Číslo CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8