Tlačiť
(4-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359380010 359380050 359380250
ACRO359380010EA 64.98 EUR
ACRO359380010 ACRO359380050 ACRO359380250
(4-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
(4-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: 256…257 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151823
Číslo CAS: 87199-17-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %