Tlačiť
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25437.03 B25437.06 B25437.14
B25437.03EA 55.76 EUR
B25437.03 B25437.06 B25437.14
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
CAS No.: 87199-16-4 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 3030769 MDL No.: MFCD00161356
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: 109…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161356
Číslo CAS: 87199-16-4