Tlačiť
(3-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359370010 359370050 359370250
ACRO359370010EA 49.34 EUR
ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
(3-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
(3-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00161356
Číslo CAS: 87199-16-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %