Tlačiť
(2-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25434.03 B25434.06
B25434.03EA 64.18 EUR
B25434.03 B25434.06
(2-Formylfenyl)boronová kyselina ≥97%
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Purity: 97% CAS No.: 40138-16-7 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: ca 115-120° Beilstein Reference: 3030776
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: ∼115…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151822
Číslo CAS: 40138-16-7