Tlačiť
(2-Formylfenyl)boronová kyselina 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359360010 359360050
ACRO359360010EA 65.78 EUR
ACRO359360010 ACRO359360050
(2-Formylfenyl)boronová kyselina 98%
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151822
Číslo CAS: 40138-16-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %