Tlačiť
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
B24656.03 B24656.06 B24656.14
B24656.03EA 36.1 EUR
B24656.03 B24656.06 B24656.14
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
4-Ethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 63139-21-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 3030638
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 150…154 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00859377
Číslo CAS: 63139-21-9