Tlačiť
Diphenylacetylene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 48.13 EUR
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Diphenylacetylene 99%
Diphenylacetylene
Vzorec: C₁₄H₁₀
Teplota varu: 170 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 58…61 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004786
Číslo CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %